Läs mer
Nalfa-Fmoc-S-trityl-D-cystein, 98 %
Produktkod. 15428838
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15428838 5 g 5g
15418838 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15428838 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62301.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 167015-11-4 | C37H31NO4S | 585,718 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 167015-11-4
Molekylformel C37H31NO4S
Molekylvikt (g/mol) 585.718
MDL-nummer MFCD00151922
InChI-nyckel KLBPUVPNPAJWHZ-UUWRZZSWSA-N
Synonym fmoc-d-cys trt-oh, n-fmoc-s-trityl-d-cysteine, fmoc-s-trityl-d-cysteine, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-s-trityl-d-cysteine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-s-triphenylmethyl-d-cysteine, d-cysteine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-s-triphenylmethyl, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-triphenylmethyl sulfanyl propanoic acid, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-tritylthio propanoic acid, ambotzfaa1035, pubchem19012
PubChem CID 7168037
IUPAC-namn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)-3-tritylsulfanylpropansyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)SCC(C(=O)O)NC(=O)OCC4C5=CC=CC=C5C6=CC=CC=C46
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Nalpha-Fmoc-S-trityl-D-cysteine
Smältpunkt 172 °C till 176 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 7558914
Formel vikt 587.71
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.