Läs mer
Nalpha,Ndelta,N^w-Tris(benzyloxycarbonyl)-L-arginine, 95%
Produktkod. 15498406
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15498406 5 g 5g
15488406 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15498406 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63621.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14611-34-8 | C30H32N4O8 | 576.606 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14611-34-8
Molekylformel C30H32N4O8
Molekylvikt (g/mol) 576.606
MDL-nummer MFCD00038693
InChI-nyckel YSGAXJCIEJGVFV-RUZDIDTESA-N
Synonym Z-Arg(Z)2-OH
PubChem CID 131843446
IUPAC-namn (2R)-2-(fenylmetoxikarbonylamino)-5-[fenylmetoxikarbonyl-[(E)-N'-fenylmetoxikarbonylkarbamimidoyl]amino]pentansyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NC(CCCN(C(=NC(=O)OCC2=CC=CC=C2)N)C(=O)OCC3=CC=CC=C3)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nalpha,Ndelta,Nomega-Tris(benzyloxycarbonyl)-L-arginine
Smältpunkt 139°C
Beilstein 3079013
Kvantitet 5 g
Formel vikt 576.6
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.