Läs mer
NAlpha, NEpsilon-Bis-boc-L-lysine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Na, Ne-Bis-boc-L-lysine |
| InChI formel | InChI=1S/C16H30N2O6/c1-15(2,3)23-13(21)17-10-8-7-9-11(12(19)20)18-14(22)24-16(4,5)6/h11H,7-10H2,1-6H3,(H,17,21)(H,18,22)(H,19,20)/t11-/m0/s1 |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 346.2104 |
| Frakt skick | Room Temperature |