Läs mer
Nalpha, Nepsilon-Di-Boc-L-lysin, 98 %
Produktkod. 15438618
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15438618 100 g 100g
15428618 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15438618 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62019.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2483-46-7 | C16H30N2O6 | 346,42 g/mol
Nalpha, Nepsilon-Di-Boc-L-lysin används som finkemisk mellanprodukt, syntesintermediärer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Nalpha, Nepsilon-Di-Boc-L-lysin används som finkemisk intermediär, syntesintermediärer.
Löslighet Löslig
i kloroform, eter, etylacetat och metanol
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2483-46-7
Molekylformel C16H30N2O6
Molekylvikt (g/mol) 346.42
MDL-nummer MFCD00038515
InChI-nyckel FBVSXKMMQOZUNU-LDGXTIHJNA-N
Synonym boc-lys boc-oh, s-2,6-bis-tert-butoxycarbonylaminohexanoic acid, boc-lys boc, s-2,6-bis tert-butoxycarbonyl amino hexanoic acid, di-boc-l-lysine, na, ne-bis-boc-l-lysine, boc-l-lys boc-oh, boc-l-lys boc, boc-l-lysine boc, s-2,6-bis-tert-butoxycarbonylamino-hexanoic acid
PubChem CID 7349648
IUPAC-namn (2S)-2,6-bis[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]hexansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nalpha,Nepsilon-Di-Boc-L-lysine
Färg Vitt
Löslighetsinformation Lösliga i kloroform, eter, etylacetat och metanol
Kvantitet 100 g
Formel vikt 346.42
Procent renhet 98%
Fysisk form Lågt smältande fast ämne
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.