Läs mer
Nalfa,Nepsilon-Di-Boc-L-lysin-N-succinimidylester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15428658
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15428658 5 g 5g
15446986 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15428658 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62068.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 30189-36-7 | Molekylformel: C20H33N3O8 | Molekylvikt: 443,50 g/mol
Nalfa, Nepsilon-Di-Boc-L-lysin N-succinimidylester används som lokalbedövning.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Nalfa, Nepsilon-Di-Boc-L-lysin N-succinimidylester används som lokalbedövning.
Löslighet
Lätt löslig i vatten.
Anteckningar
Känsligt för fukt. Håll behållaren tätt stängd. Förvara i svala, torra förhållanden i väl förslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 30189-36-7
Molekylformel C20H33N3O8
Molekylvikt (g/mol) 443.50
MDL-nummer MFCD00057898
InChI-nyckel IQVLXQGNLCPZCL-UGPWUYPHNA-N
Synonym boc-lys boc-osu, s-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2,6-bis tert-butoxycarbonyl amino hexanoate, n,n'-di-boc-l-lysine hydroxysuccinimide ester, n, a,n, a-di-boc-l-lysine hydroxysuccinimide ester, n,n-di-boc-l-lysine hydroxysuccinimide ester, boc-lys-boc-osu, pubchem14936, boc-lys boc-osu calc. based on dry substance, c/n, 2,5-dioxoazolidinyl 2s-2,6-bis tert-butoxy carbonylamino hexanoate, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl n∼2∼,n∼6∼-bis tert-butoxycarbonyl-l-lysinate
PubChem CID 13875534
IUPAC-namn (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) (2S)-2,6-bis[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]hexanoat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)ON1C(=O)CCC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nalpha,Nepsilon-Di-Boc-L-lysine N-succinimidyl ester
Smältpunkt 184 °C
Färg Vitt
Beilstein 1559007
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Kvantitet 5 g
Formel vikt 443.49
Känslighet Känslig för fukt
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.