Läs mer
Nalfa-(p-toluensulfonyl)-DL-lysin klormetylketonhydroklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15480327
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
250 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15480327 50 mg 50mg
15460327 100 mg 100mg
15470327 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15480327 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63959.MF
Request Bulk or Custom Format
Hämmare av papain och trypsin
Hämmare av papain och trypsin
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4238-41-9
Molekylformel C14H22Cl2N2O3S
Molekylvikt (g/mol) 369.30
MDL-nummer MFCD00065395
InChI-nyckel YFCUZWYIPBUQBD-ZOWNYOTGSA-N
Synonym 1-chloro-3-tosylamido-7-amino-2-hepta none hydrochloride, p-toluenesulfonamide, hydrochloride 7ci, 8ci, nalpha-p-toluenesulfonyl-dl-lysine chloromethyl ketone hydrochloride
PubChem CID 23335676
IUPAC-namn N-(7-amino-l-klor-2-oxoheptan-3-yl)-4-metylbensensulfonamid; hydroklorid
LEDER Cl.CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nalpha-(p-Toluenesulfonyl)-DL-lysine chloromethyl ketone hydrochloride
Färg Vitt
Löslighetsinformation Soluble in water
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 369.31
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.