Läs mer
Nalpha-Z-L-Lysine Benzyl Ester Benzenesulfonate Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nalpha-Z-L-Lysine Benzyl Ester Benzenesulfonate Salt |
| CAS | 68973-36-4 |
| Molekylformel | C21H26N2O4.C6H6O3S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | N2-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-L-lysine Phenylmethyl Ester Benzenesulfonate, N2-Carboxy-L-lysine Dibenzyl Ester Benzenesulfonate |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26N2O4.C6H6O3S/c22-14-8-7-13-19(20(24)26-15-17-9-3-1-4-10-17)23-21(25)27-16-18-11-5-2-6-12-18;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-6,9-12,19H,7-8,13-16,22H2,(H,23,25);1-5H,(H,7,8,9)/t19-;/m0./s1 |
| LEDER | O=C(OCC1=CC=CC=C1)[C@@H](NC(OCC2=CC=CC=C2)=O)CCCCN.OS(C3=CC=CC=C3)(=O)=O |
| IUPAC-namn | benzyl ((benzyloxy)carbonyl)-L-lysinate benzenesulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 528.62 |
| Formel vikt | 528.19 |