missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Naltrexon-d3 (100 μg/ml i metanol), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Naltrexone-D3 |
| CAS | 1261080-26-5 |
| Lösningsmedel eller matris | Metanol |
| Molekylformel | C20 2H3 H20 N O4 |
| Kvantitet | 1 x 1 mL |
| Synonym | Naltrexone-D3 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H23NO4/c22-13-4-3-12-9-15-20(24)6-5-14(23)18-19(20,16(12)17(13)25-18)7-8-21(15)10-11-1-2-11/h3-4,11,15,18,22,24H,1-2,5-10H2/t15-,18+,19+,20-/m1/s1/i10D2,11D |
| LEDER | [2H]C([2H])(N1CC[C@]23[C@H]4Oc5c(O)ccc(C[C@@H]1[C@]2(O)CCC4=O)c35)C6([2H])CC6 |
| IUPAC-namn | (4R,4aS,7aR,12bS)-3-[dideuterio-(1-deuteriocyklopropyl)metyl]-4a,9-dihydroxy-2,4,5,6,7a,13-hexahydro-1H-4,12-metanobenzofuro[3,2-e]isokinolin-7-ett |
| Molekylvikt (g/mol) | 344.42 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?