Läs mer
Naltrexonhydroklorid, Mikromol™
Produktkod. 17943966
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17943966 100 mg
1 options
Produktkod. 17943966 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0233.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Naltrexonhydroklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Naltrexone hydrochloride
CAS 16676-29-2
Analyt- eller komponentnamn Naltrexone hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C20 H23 N O4 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Antaxone, Depade, EN 1639A, NIH 8503, Nalorex, Naltrexone hydrochloride, ReVia, Trexan, (5alpha)-17-(Cyclopropylmethyl)-4,5-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-one Hydrochloride (1:1), Morphinan-6-one, 17-(cyclopropylmethyl)-4,5-epoxy-3,14-dihydroxy-, hydrochloride, (5alpha)- (9CI), Morphinan-6-one, 17-(cyclopropylmethyl)-4,5alpha-epoxy-3,14-dihydroxy-, hydrochloride (8CI)
InChI formel InChI=1S/C20H23NO4.ClH/c22-13-4-3-12-9-15-20(24)6-5-14(23)18-19(20,16(12)17(13)25-18)7-8-21(15)10-11-1-2-11;/h3-4,11,15,18,22,24H,1-2,5-10H2;1H/t15-,18+,19+,20-;/m1./s1
LEDER Cl.Oc1ccc2C[C@H]3N(CC4CC4)CC[C@@]56[C@@H](Oc1c25)C(=O)CC[C@@]36O
IUPAC-namn (4R,4aS,7aR,12bS)-3-(cyklopropylmetyl)-4a,9-dihydroxy-2,4,5,6,7a,13-hexahydro-1H-4,12-metanobenzofuro[3,2-e]isokinolin-7-one; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 377.86
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 377,1394 g/mol