Läs mer
Naltrexonhydroklorid, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15463339
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15463339 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 15463339 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60590.MD
 Begränsad artikel
I lager
En släkting till naloxon och även en opioidantagonist
En kongener till naloxon och även en opioidantagonist. Naltrexonhydroklorid används vid behandling av alkohol och används för att minska alkoholvanan. Det används också för att förebygga euforigena effekter vid behandling av patienter som är beroende av opioider. Dessutom används det som en specifik opiatantagonist.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
En kongener till naloxon och även en opioidantagonist. Naltrexonhydroklorid används vid behandling av alkohol och används för att minska alkoholvanan. Det används också för att förebygga euforigena effekter vid behandling av patienter som är beroende av opioider. Dessutom används det som en specifik opiatantagonist.
Löslighet
Löslig i vatten vid 50 mg/ml.
Anteckningar
Ljuskänslig. Inkompatibel med baser och oxidationsmedel. Förvara på en sval plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16676-29-2
Molekylformel C20H24ClNO4
Molekylvikt (g/mol) 377.865
MDL-nummer MFCD00069324
InChI-nyckel RHBRMCOKKKZVRY-ITLPAZOVSA-N
Synonym naltrexone hydrochloride, naltrexone hcl, trexan, depade, antaxone, revia, nalorex, unii-z6375yw9sf, nemexin
PubChem CID 5485201
IUPAC-namn (4R,4aS,7aR,12bS)-3-(cyclopropylmethyl)-4a,9-dihydroxy-2,4,5,6,7a,13-hexahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-7-one;hydrochloride
LEDER C1CC1CN2CCC34C5C(=O)CCC3(C2CC6=C4C(=C(C=C6)O)O5)O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Naltrexone hydrochloride
Färg Vitt
Kvantitet 250 mg
Beilstein 3580333
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 14,6363
Löslighetsinformation Löslig i vatten vid 50 mg/ml.
Formel vikt 377.86
Fysisk form Pulver
RUO– Endast forskningsanvändning