Läs mer
R&D Systems™ Naltrexone hydrochloride
Beskrivning
Opioid antagonist.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Naltrexone hydrochloride |
| CAS | 16676-29-2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Molekylformel | C20H24ClNO4 |
| Formel vikt | 377.87 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 377.865 |