Läs mer
Naltrexone Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Naltrexone hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C20H23NO4.ClH/c22-13-4-3-12-9-15-20(24)6-5-14(23)18-19(20,16(12)17(13)25-18)7-8-21(15)10-11-1-2-11;/h3-4,11,15,18,22,24H,1-2,5-10H2;1H/t15-,18+,19+,20-;/m1./s1 |
| Formel vikt | 377.1394 |
| Procent renhet | >95% |