Läs mer
Naltrexonhydroklorid, TRC
Produktkod. 17974495
Change view
Kvantitet:
50 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17974495 10 g
17910405 1 g
17962195 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17974495 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN28575010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16676-29-2
Molekylformel C20 H23 N O4 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 377.86
Synonym (5α)-17-(Cyclopropylmethyl)-4,5-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-one Hydrochloride (1:1), Morphinan-6-one, 17-(cyclopropylmethyl)-4,5-epoxy-3,14-dihydroxy-, hydrochloride, (5α)- (9CI), Morphinan-6-one, 17-(cyclopropylmethyl)-4,5α-epoxy-3,14-dihydroxy-, hydrochloride (8CI), Antaxone, Depade, EN 1639A, NIH 8503, Nalorex, Naltrexone hydrochloride, ReVia, Trexan
IUPAC-namn (4R,4aS,7aR,12bS)-3-(cyklopropylmetyl)-4a,9-dihydroxy-2,4,5,6,7a,13-hexahydro-1H-4,12-metanobenzofuro[3,2-e]isokinolin-7-one; hydroklorid
LEDER Cl.Oc1ccc2C[C@H]3N(CC4CC4)CC[C@@]56[C@@H](Oc1c25)C(=O)CC[C@@]36O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Naltrexone hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C20H23NO4.ClH/c22-13-4-3-12-9-15-20(24)6-5-14(23)18-19(20,16(12)17(13)25-18)7-8-21(15)10-11-1-2-11;/h3-4,11,15,18,22,24H,1-2,5-10H2;1H/t15-,18+,19+,20-;/m1./s1
Formel vikt 377.1394
Procent renhet >95%