Läs mer
NAMI-A, MedChemExpress
Beskrivning
NAMI-A is a ruthenium-based drug characterised by the selective activity against tumour metastases, inhibits the adhesion and migration.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | NAMI-A |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 201653-76-1 |
| Färg | Red |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C5H10Cl4N2ORuS.C3H4N2.H |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslighetsinformation | H2O : 8.28 mg/mL (18.07 mM; Need ultrasonic and warming) |
| LEDER | Cl[Ru](Cl)(Cl)(Cl)(C)[N]1=CNC=C1.O=S(C)C.[-].[H+].C2=CNC=N2 |
| Visa mer |