Läs mer
Naminidil, MedChemExpress
Produktkod. 16482898
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16482898 10 mg -
16405647 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16482898 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100276
MedChemExpress Naminidil is a cyanoguanidine KATP opener.
Naminidil is a cyanoguanidine KATP opener.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Naminidil
Fysisk form Solid
CAS 220641-11-2
Färg White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H19N5
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym BMS 234303-01
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (464.10 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC(C)(C)[C@H](N/C(NC#N)=N/C1=CC=C(C#N)C=C1)C
Molekylvikt (g/mol) 269.34
Formel vikt 269.34
Procent renhet 98.63%