missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Namitecan, MedChemExpress

Produktkod. 16496188
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16496188 10 mg -
16458787 5 mg 5mg
16421449 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16496188 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14821

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Namitecan is a potent topoisomerase I inhibitor, with antitumor property.

Namitecan is a potent topoisomerase I inhibitor, with antitumor property.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Namitecan
Fysisk form Solid
CAS 372105-27-6
Färg Yellow
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H22N4O5
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym ST-1968
Löslighetsinformation DMSO : 250 mg/mL (575.45 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1[C@](O)(CC)C2=C(CO1)C(N3CC4=C(/C=N/OCCN)C5=CC=CC=C5N=C4C3=C2)=O
Molekylvikt (g/mol) 434.44
Formel vikt 434.44
Procent renhet 98.11%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.