Läs mer
Namodenoson, MedChemExpress
Produktkod. 16491357
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16491357 50 mg -
16480156 2 mg -
16455846 100 mg -
16453296 25 mg -
16447847 5 mg -
16425128 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16491357 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12365
MedChemExpress Namodenoson (CF-102) is a selective A3 adenosine receptor (A3AR) agonist (Ki=0.33 nM). Namodenoson displays 2500- and 1400-fold selectivity over A1 and A2A receptors respectively.
Namodenoson (CF-102) is a selective A3 adenosine receptor (A3AR) agonist (Ki=0.33 nM). Namodenoson displays 2500- and 1400-fold selectivity over A1 and A2A receptors respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Namodenoson
CAS 163042-96-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H18ClIN6O4
Kvantitet 50 mg
Synonym CF-102 2-Cl-IB-MECA
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 31 mg/mL (56.91 mM)
LEDER O[C@H]([C@@H]1O)[C@@H](O[C@@H]1C(NC)=O)N2C3=NC(Cl)=NC(NCC4=CC(I)=CC=C4)=C3N=C2
Molekylvikt (g/mol) 544.73
Formel vikt 544.73
Procent renhet 99.6%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death