Läs mer
Nampt-IN-1, MedChemExpress
Produktkod. 16496046
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16496046 100 mg 100mg
16431637 50 mg -
16408177 5 mg -
16465458 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16496046 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12971
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Nampt-IN-1 (LSN3154567) is a potent and selective NAMPT inhibitor. Nampt-IN-1 inhibits purified NAMPT with an IC50 of 3.1 nM.
Nampt-IN-1 (LSN3154567) is a potent and selective NAMPT inhibitor. Nampt-IN-1 inhibits purified NAMPT with an IC50 of 3.1 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nampt-IN-1
CAS 1698878-14-6
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H25N3O5S
Kvantitet 100 mg
Synonym LSN3154567
Löslighetsinformation DMSO : 250 mg/mL (595.96 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(N1CCC(C=C(NS(CC(C)(C)O)(=O)=O)C=C2)=C2C1)COC3=CN=CC=C3
Molekylvikt (g/mol) 419.49
Formel vikt 419.49
Procent renhet 98.06%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease