Läs mer
NAN-190 hydrobromide, MedChemExpress
Produktkod. 16497726
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Förpackningsstorlek:
200mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16497726 100 mg -
16457928 10 mg -
16453867 50 mg -
16441296 200 mg 200mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16497726 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19818A
MedChemExpress NAN-190 hydrobromide is a serotonin receptor 5-HT antagonist. NAN-190 is a selective antagonist of 5-HT1A.
NAN-190 hydrobromide is a serotonin receptor 5-HT antagonist. NAN-190 is a selective antagonist of 5-HT1A.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material NAN-190 hydrobromide
CAS 115338-32-4
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H28BrN3O3
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 16.67 mg/mL (35.14 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1N(CCCCN2CCN(C3=CC=CC=C3OC)CC2)C(C4=C1C=CC=C4)=O.[H]Br
Molekylvikt (g/mol) 474.39
Formel vikt 474.39
Procent renhet 98.59%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation