Läs mer
Tocris Bioscience™ NAN-190 hydrobromide
Beskrivning
5-HT1A antagonist.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | NAN-190 hydrobromide |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 474.4 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 474.399 |