missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Melford NANA

Produktkod. 30017935
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30017935 25 mg
30017936 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30017935 Leverantör Melford Leverantörsnummer A100800.025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Substrat för N-acetylneuraminsyraaldolas.

Ämnesnamn: n-acetylneuraminsyra, syntetisk sialinsyra

CAS-nummer: 131-48-6

Molekylformel: C11H19NO9

Molekylvikt: 309,2

Kemisk renhet:> 99 %

Lösligt i: Vatten

Förvaras vid: -20 °C

Specifikationer

CAS 131-48-6
Molekylformel C11H19NO9
Kvantitet 25 mg
Molekylvikt (g/mol) 309.3
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.