Läs mer
Melford NANA
Produktkod. 30017936
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30017936 100 mg
30017935 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30017936 Leverantör Melford Leverantörsnummer A100800.1
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Substrat för N-acetylneuraminsyraaldolas.
Ämnesnamn: n-acetylneuraminsyra, syntetisk sialinsyra
CAS-nummer: 131-48-6
Molekylformel: C11H19NO9
Molekylvikt: 309,2
Kemisk renhet:> 99 %
Lösligt i: Vatten
Förvaras vid: -20 °C
Specifikationer
CAS 131-48-6
Molekylformel C11H19NO9
Kvantitet 100 mg
Molekylvikt (g/mol) 309.3