Läs mer
Nanchangmycin, MedChemExpress
Beskrivning
Nanchangmycin, a polyether antibiotic produced by Streptomyces nanchangensis NS3226, inhibits gram-positive bacteria. Nanchangmycin is a broad spectrum antiviral active against Zika virus.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nanchangmycin |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 65101-87-3 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C47H77NaO14 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | Nanchangmycin A |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 30 mg/mL (33.74 mM) |
| Visa mer |