missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Nandrolone 1.0 mg/ml in Acetonitrile, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nandrolone |
| CAS | 434-22-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Nandrolone |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C18 H26 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 17beta-Hydroxyestr-4-en-3-one, Nandrolone, Nandrolone Decanoate Imp. D (EP), 19-Nortestosterone, Nandrolone Decanoate Imp. D (EP), Estr-4-en-3-one, 17-hydroxy-, (17beta)- (9CI), Estr-4-en-3-one, 17beta-hydroxy- (8CI), (+)-19-Nortestosterone, (17beta)-19-Nortestosterone, Delta4-Estren-17beta-ol-3-one, beta-Nortestosterone, 17beta-Hydroxy-19-nor-4-androsten-3-one, 17beta-Nortestosterone, 19-Nor-17beta-hydroxy-3-ketoandrost-4-ene, 19-Norandrostenolone, 4-Estren-17beta-ol-3-one, 4-Estren-3-one-17beta-ol, Menidrabol, NSC 3351, Nandrolon, Norandrostenolon, Norandrostenolone, Nortestonate, Nortestosterone, Oestrenolon, d-13beta-Methyl-17beta-hydroxygon-4-en-3-one, Nandrolone Decanoate Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C18H26O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h10,13-17,20H,2-9H2,1H3/t13-,14+,15+,16-,17-,18-/m0/s1 |
| Lösningstyp | Single Solution |
| LEDER | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@H]2O |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?