Läs mer
Nandrolone-13C2 Benzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nandrolone-13C2 Benzoate |
| CAS | 82938-03-2 |
| Molekylformel | C2313C2H30O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 17beta-Hydroxy-estr-4-en-3-one-13C2 Benzoate, 17beta-Hydroxyestr-4-en-3-one-13C2 Benzoate, NSC 19858-13C2, (17beta)-17-(Benzoyloxy)-estr-4-en-3-one-13C2, (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-13-Methyl-3-oxo-2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl-13C2 Benzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C25H30O3/c1-25-14-13-20-19-10-8-18(26)15-17(19)7-9-21(20)22(25)11-12-23(25)28-24(27)16-5-3-2-4-6-16/h2-6,15,19-23H,7-14H2,1H3/t19-,20+,21+,22-,23-,25-/m0/s1/i15+1,18+1 |
| LEDER | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=[13CH][13C](=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@H]2OC(=O)c5ccccc5 |
| IUPAC-namn | [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-13-methyl-3-oxo-2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 380.49 |
| Formel vikt | 380.2262 |