missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Nandrolone 17-Propionate, TRC

Produktkod. 30474585
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30474585 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30474585 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN315050500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 19-Nortestosterone 17-propionate
CAS 7207-92-3
Molekylformel C21 H30 O3
Kvantitet 500 mg
Synonym (17β)-17-(1-Oxopropoxy)estr-4-en-3-one, Estr-4-en-3-one','17β-hydroxy-','propionate (6CI,7CI,8CI), (17β)-17-(1-Oxopropoxy)estr-4-en-3-one, 19-Nortestosterone propionate, Anabolicus, Nandrolone 17-propionate, Nandrolone propionate, Nor-Anabol, Norandrostenolone propionate, Nortesto, Nortestosterone propionate, Norybol 19, Pondus, Testobolin
InChI formel InChI=1S/C21H30O3/c1-3-20(23)24-19-9-8-18-17-6-4-13-12-14(22)5-7-15(13)16(17)10-11-21(18,19)2/h12,15-19H,3-11H2,1-2H3/t15-,16+,17+,18-,19-,21-/m0/s1
LEDER CCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC-namn [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-13-methyl-3-oxo-2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] propanoate
Molekylvikt (g/mol) 330.46
Formel vikt 330.2195
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.