missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Nandrolone 17-Propionate, TRC

Produktkod. 30475217
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30475217 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30475217 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN3150502.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 19-Nortestosterone 17-propionate
CAS 7207-92-3
Molekylformel C21 H30 O3
Kvantitet 2.5 g
Synonym (17β)-17-(1-Oxopropoxy)estr-4-en-3-one, Estr-4-en-3-one','17β-hydroxy-','propionate (6CI,7CI,8CI), (17β)-17-(1-Oxopropoxy)estr-4-en-3-one, 19-Nortestosterone propionate, Anabolicus, Nandrolone 17-propionate, Nandrolone propionate, Nor-Anabol, Norandrostenolone propionate, Nortesto, Nortestosterone propionate, Norybol 19, Pondus, Testobolin
InChI formel InChI=1S/C21H30O3/c1-3-20(23)24-19-9-8-18-17-6-4-13-12-14(22)5-7-15(13)16(17)10-11-21(18,19)2/h12,15-19H,3-11H2,1-2H3/t15-,16+,17+,18-,19-,21-/m0/s1
LEDER CCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC-namn [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-13-methyl-3-oxo-2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] propanoate
Molekylvikt (g/mol) 330.46
Formel vikt 330.2195
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.