missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Nandrolone 17beta-Laurate, TRC

Produktkod. 30481187
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30481187 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30481187 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN315025250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Nandrolone Laurate
CAS 26490-31-3
Molekylformel C30 H48 O3
Kvantitet 250 mg
Synonym Estr-4-en-3-one','17-[(1-oxododecyl)oxy]-','(17β)-, Estr-4-en-3-one','17β-hydroxy-','laurate (6CI,8CI), (17β)-17-[(1-Oxododecyl)oxy]estr-4-en-3-one, Lauric acid','ester with 17β-hydroxyestr-4-en-3-one (8CI), 19-Nortestosterone 17β-laurate, 19-Nortestosterone laurate, Clinibolin, Fortadex, Laurabolin, Laurabolin vet, Nandrolone 17β-dodecanoate, Nandrolone dodecanoate, Nandrolone laurate, 3-Oxoestr-4-en-17β-yl dodecanoate, Nandrolone Decanoate Imp. I (EP)
InChI formel InChI=1S/C30H48O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-29(32)33-28-18-17-27-26-15-13-22-21-23(31)14-16-24(22)25(26)19-20-30(27,28)2/h21,24-28H,3-20H2,1-2H3/t24-,25+,26+,27-,28-,30-/m0/s1
LEDER CCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC-namn [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-13-methyl-3-oxo-2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] dodecanoate
Molekylvikt (g/mol) 456.7
Formel vikt 456.3603
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.