missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Nandrolone Decanoate, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nandrolone Decanoate |
| CAS | 360-70-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Nandrolone Decanoate |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C28 H44 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Nandrolone Decanoate, Estr-4-en-3-one, 17-[(1-oxodecyl)oxy]-, (17beta)-, Estr-4-en-3-one, 17beta-hydroxy-, decanoate (6CI,7CI,8CI), Decanoic acid, ester with 17beta-hydroxyestr-4-en-3-one (8CI), 17beta-Hydroxy-19-norandrost-4-en-3-one 17-decanoate, 17beta-Hydroxyestr-4-en-3-one 17-decanoate, 17beta-Hydroxyestr-4-en-3-one decanoate, 17beta-Nandrolone laureate, 17beta-Nortestosterone laureate, 19-Nor-17beta-hydroxy-3-ketoandrost-4-ene 17-decanoate, 19-Norandrostenolone decanoate, 19-Nortestosterone 17beta-decanoate, 19-Nortestosterone decanoate, Anabolicum, Anabolin Forte, Deca-Durabol, Deca-Durabolin, Deca-Hybolin, Decanofort, Extraboline, Hybolin decanoate, Nandrobolic LA, Norandrostenolone decanoate, Nortestosterone decanoate, Retabolil |
| InChI formel | InChI=1S/C28H44O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-27(30)31-26-16-15-25-24-13-11-20-19-21(29)12-14-22(20)23(24)17-18-28(25,26)2/h19,22-26H,3-18H2,1-2H3/t22-,23+,24+,25-,26-,28-/m0/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CCCCCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?