Läs mer
Nandrolone Octanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nandrolone Octanoate |
| CAS | 52230-63-4 |
| Molekylformel | C26 H40 O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Nandrolone Octanoate, Estr-4-en-3-one','17-[(1-oxooctyl)oxy]-','(17β)-, (17β)-17-[(1-Oxooctyl)oxy]estr-4-en-3-one, Nandrolone octanoate, 3-Oxoestr-4-en-17β-yl octanoate, Nandrolone Decanoate Imp. K (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C26H40O3/c1-3-4-5-6-7-8-25(28)29-24-14-13-23-22-11-9-18-17-19(27)10-12-20(18)21(22)15-16-26(23,24)2/h17,20-24H,3-16H2,1-2H3/t20-,21+,22+,23-,24-,26-/m0/s1 |
| LEDER | CCCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC-namn | [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-13-methyl-3-oxo-2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] octanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 400.594 |
| Formel vikt | 400.298 |