Läs mer
Nandrolone Octanoate, TRC
Produktkod. 30465732
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30465732 100 mg
1 options
Produktkod. 30465732 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN315060100MG
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nandrolone Octanoate
CAS 52230-63-4
Molekylformel C26 H40 O3
Kvantitet 100 mg
Synonym Nandrolone Octanoate, Estr-4-en-3-one','17-[(1-oxooctyl)oxy]-','(17β)-, (17β)-17-[(1-Oxooctyl)oxy]estr-4-en-3-one, Nandrolone octanoate, 3-Oxoestr-4-en-17β-yl octanoate, Nandrolone Decanoate Imp. K (EP)
InChI formel InChI=1S/C26H40O3/c1-3-4-5-6-7-8-25(28)29-24-14-13-23-22-11-9-18-17-19(27)10-12-20(18)21(22)15-16-26(23,24)2/h17,20-24H,3-16H2,1-2H3/t20-,21+,22+,23-,24-,26-/m0/s1
LEDER CCCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC-namn [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-13-methyl-3-oxo-2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] octanoate
Molekylvikt (g/mol) 400.594
Formel vikt 400.298