Läs mer
Nandrolone Phenpropionate, Mikromol™
Produktkod. 18092590
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
18092590 250 mg
1 options
Produktkod. 18092590 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1786.00
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Nandrolone Phenpropionate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nandrolone Phenpropionate
CAS 62-90-8
Analyt- eller komponentnamn Nandrolone Phenpropionate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C27 H34 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Nandrolone Phenpropionate, 19-Norandrostenolone phenylpropionate, 19-Nortestosterone phenylpropionate, Activin (anabolic steroid), Durabol, Durabolin, Fenobolin, NPP, NSC 23162, NTPP, Nandrobolic, Nandrolin, Nandrolon phenylpropionate, Nandrolone phenpropionate, Nandrolone phenylpropionate, Nerobil, Nerobolil, Norandrolone phenylpropionate, Norandrostenolone phenylpropionate, Nortestosterone phenylpropionate, Phenobolin, Strabolene, Superanabolon, Estr-4-en-3-one, 17-(1-oxo-3-phenylpropoxy)-, (17beta)-, Estr-4-en-3-one, 17beta-hydroxy-, hydrocinnamate (7CI,8CI), Estr-4-en-3-one, 17beta-hydroxy-, phenylpropionate (6CI), Hydrocinnamic acid, ester with 17beta-hydroxyestr-4-en-3-one (8CI), 17beta-(3-Phenylpropionyloxy)-estr-4-en-3-one, 17beta-Hydroxy-19-norandrost-4-en-3-one 17-phenylpropionate, 17beta-Hydroxy-4-estren-3-one17-phenylpropionate, 17beta-Hydroxyestr-4-en-3-one phenylpropionate, 19-Nor-17beta-hydroxy-3-ketoandrost-4-ene 17-phenylpropionate
InChI formel InChI=1S/C27H34O3/c1-27-16-15-22-21-11-9-20(28)17-19(21)8-10-23(22)24(27)12-13-25(27)30-26(29)14-7-18-5-3-2-4-6-18/h2-6,17,21-25H,7-16H2,1H3/t21-,22+,23+,24-,25-,27-/m0/s1
LEDER C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@H]2OC(=O)CCc5ccccc5
IUPAC-namn [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-13-methyl-3-oxo-2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] 3-phenylpropanoate
Molekylvikt (g/mol) 406.56
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 406.2508 g/mol