missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Nandrolone Phenylpropionate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nandrolone Phenpropionate |
| CAS | 62-90-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C27 H34 O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Nandrolone Phenpropionate, Estr-4-en-3-one','17-(1-oxo-3-phenylpropoxy)-','(17β)-, Estr-4-en-3-one','17β-hydroxy-','hydrocinnamate (7CI,8CI), Estr-4-en-3-one','17β-hydroxy-','phenylpropionate (6CI), Hydrocinnamic acid','ester with 17β-hydroxyestr-4-en-3-one (8CI), 17β-(3-Phenylpropionyloxy)-estr-4-en-3-one, 17β-Hydroxy-19-norandrost-4-en-3-one 17-phenylpropionate, 17β-Hydroxy-4-estren-3-one17-phenylpropionate, 17β-Hydroxyestr-4-en-3-one phenylpropionate, 19-Nor-17β-hydroxy-3-ketoandrost-4-ene 17-phenylpropionate, 19-Norandrostenolone phenylpropionate, 19-Nortestosterone phenylpropionate, Activin (anabolic steroid), Durabol, Durabolin, Fenobolin, NPP, NSC 23162, NTPP, Nandrobolic, Nandrolin, Nandrolon phenylpropionate, Nandrolone phenpropionate, Nandrolone phenylpropionate, Nerobil, Nerobolil, Norandrolone phenylpropionate, Norandrostenolone phenylpropionate, Nortestosterone phenylpropionate, Phenobolin, Strabolene, Superanabolon |
| InChI formel | InChI=1S/C27H34O3/c1-27-16-15-22-21-11-9-20(28)17-19(21)8-10-23(22)24(27)12-13-25(27)30-26(29)14-7-18-5-3-2-4-6-18/h2-6,17,21-25H,7-16H2,1H3/t21-,22+,23+,24-,25-,27-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@H]2OC(=O)CCc5ccccc5 |
| IUPAC-namn | [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-13-methyl-3-oxo-2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] 3-phenylpropanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 406.56 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?