Läs mer
BRAND™ Pipetttips, 0,1 - 20μ L, PP, färglös
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15154897 Handla allt Brand Produkter
Volym (metrisk):
0,1 till 20μ L
0,5 till 10μ l
Förpackning:
Slumpmässig
TipsRefill
Tipsbox
Kvantitet:
10 x 1000/påse
10 x 96/Rack
5 x 96/låda
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 480
Produktkod. 15154897
Brand: BRAND™ 732102
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Renrumskvalitet för kontamineringsfria analyser. Perfekt passform för Transferpette™ mikropipetter och många andra pipetter. Tippsystemet för alla behov.
Pipettspetsar och filterspetsar från BRAND erbjuda pålitlig kvalitet för exakta och krävande analyser. Råvarorna är fria från DiHEMDA och Oleamid. Spetsar tillverkas hos BRAND under övervakade renrumsförhållanden och förpackas automatiskt. Inga avskiljningsmedel eller urtagningshjälpmedel används. BRAND erbjuder pipettspetsar för volymer från 0,1μ l till 10 ml och filterspetsar för volymer från 0,1μ l till 1250μ l. De är testade för BRAND pipetter och många pipetter från andra tillverkare.
  • BRAND pipettspetsar och filterspetsar samt motsvarande tipboxar är autoklaverbara vid 121° C (2 bar) enl. DIN EN 285.
  • Sterila spetsar tillverkas under certifierade BIO-CERT™ kvalitet. De steriliseras med betastrålning enl ISO 11 137 och AAMI Riktlinjer.
  • De nano-cap™ tip är speciellt utvecklad för nanoliterområdet och är därför idealisk för molekylärbiologiska applikationer som PCR. Den är 37 mm lång och har en kapillärstigning som till och med är synlig för det bara ögat vid 0,1μ l. Den kapillära delen av spetsen fyller bekvämt gelbrunnar för gelelektroforessystem från de flesta tillverkare.
  • De rackade spetsarna är färglösa och placerade i en gråfärgad spetsbricka.
  • Certifierad Life Science Quality: Nya råvaror, Tillverkade under kontrollerade rumsförhållanden, Intensiva processkontroller, Visuella inspektioner, Batchhantering, Slutproduktinspektion, Beprövad funktionalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 0,1 till 20μ L
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Färglös
Rack färg Grå
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (engelska) 1,45 tum.
Längd (metrisk) 3.7 cm
Rena påståenden DNas, RNase, ATP och Endotoxin Free
För användning med (applikation) För PCR-nanoliterintervall molekylärbiologiska tillämpningar
Formatera Ställ
Tipsstil Standard
Förpackning TipsRefill
Kvantitet 10 x 96/Rack
Produkttyp Micropipette Tips
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Transferpette, and most models from Gilson, FINNPIPETTE, Eppendorf, and Sartorius
Graderad Yes
Produktlinje Nano-keps
Material Polypropen
Examen 2, 10 μL