Läs mer
Nano-Secondary™ Alpaca, anti-Human, Chromotek
Produktkod. 18000596
Change view
Kvantitet:
50 μL
Produktkod. Kvantitet
18000596 50 μL
1 options
Produktkod. 18000596 Leverantör Chromotek Leverantörsnummer shuGCys22500
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Alpaca Recombinant Monoclonal Antibody
Nano-Secondary™ Recombinant Monoclonal antibody specifically detects Nano-Secondary™ in Human samples.
Specifikationer
Antigen Nano-Secondary™
Värd art Alpaca
Kvantitet 50 μL
Primär eller sekundär Secondary
Målarter Human
Form Liquid
Isotyp IgG