Läs mer
Thermo Scientific™ Nanocon™ Korsflödeskoncentrator, 30 nm, 40 ml
Produktkod. 30485025 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
6-pack
Produktkod. Kvantitet
30485025 6-pack
1 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 30485025 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer N003040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4595.00 SEK
    3997.65 SEK / Paket med 1
    Save 597.35 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Thermo Scientific Nanocon Crossflow-koncentratorn är en avancerad koncentrationsenhet designad för anrikning av nanostora partiklar, inklusive exosomer, lipidnanopartiklar och virus. Koncentratorns mångsidighet möjliggör bearbetning av olika biologiska vätskor, såsom urin och cellodlingsmedier, vilket gör den idealisk för stora provvolymer inom ett brett spektrum av forskningstillämpningar.
Thermo Scientific Nanocon Crossflow-koncentratorn är en avancerad koncentrationsenhet designad för anrikning av nanostora partiklar, inklusive exosomer, lipidnanopartiklar och virus. Genom att använda banbrytande tangentiell flödescentrifugeringsteknik med ett förbehandlat 30-nm-membran med tät porfördelning uppnår denna enhet överlägsen anrikning samtidigt som provförlusten minimeras. Koncentratorns mångsidighet möjliggör bearbetning av olika biologiska vätskor, såsom urin och cellodlingsmedier, vilket gör den idealisk för stora provvolymer inom ett brett spektrum av forskningstillämpningar.
  • Banbrytande teknik—utnyttjar de senaste framstegen inom tangentiell flödescentrifugering för att ligga steget före inom det konkurrensutsatta området exosomforskning
  • Högkvalitativ berikning—som är särskilt utformad för att säkerställa tillförlitliga och reproducerbara resultat utan att kompromissa med provets integritet
  • Optimerad återvinning—maximerar utbytet med effektiva separationsprocesser som minimerar provförlust och förbättrar återvinningshastigheten
  • Brett användningsområde—idealiskt för olika biologiska vätskor, inklusive urin och cellodlingsmedier, vilket gör det till ett mångsidigt verktyg för berikning från stora provvolymer
Nanocon Koncentratorn är konstruerad för att hantera en maximal intern provvolym på 40 ml, vilket gör den idealisk för att koncentrera prover på 40 ml eller mer, och är kompatibel med svängande skoprotorer. Koncentratorn passar perfekt i insatser som rymmer 250-ml-flaskor. Den rekommenderade maximala centrifugalkraften är 2 000 x g, vilket ger en ideal balans mellan effektiv koncentration och provintegritet.
Lägg helt enkelt till provet på enheten och snurra. Berikat prov kan förberedas med MS-provförberedelsekit EasyPep och analyseras med masspektrometri. Om så önskas kan ytterligare isolering utföras med exosomisoleringsreagenser (kategorinummer 10616D, 10614D och 10606D) för nedströmsanalys med western blot, masspektrometri, flödescytometri eller transmissionselektronmikroskopi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Filtertyp Centrifugfilter
Formatera Flaska, snurra kolumn
Material Polystyren, polyeten, SAN
Porstorlek 30 nm
Max. Tvinga 2000 x g
Kvantitet 6-pack
Provtyp Cellkulturöverskott, urin
Typ Gamma-bestrålad koncentratorn
För användning med (utrustning) centrifug
Provvolym ≥ 40 ml