Läs mer
Thermo Scientific™ NanoDrop Etikettskrivare - DYMO LabelWriter 550
Produktkod. 31921060 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Beskrivning:
DYMO LabelWriter 550 Turbo med etiketter
New sales of the NanoDrop Label Printer - DYMO LabelWriter 450 have been discontinued. Please see the newest model: NanoDrop Label Printer - DYMO LabelWriter 550 Turbo.
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning
31921060 New sales of the NanoDrop Label Printer - DYMO LabelWriter 450 have been discontinued. Please see the newest model: NanoDrop Label Printer - DYMO LabelWriter 550 Turbo.
31921047 DYMO LabelWriter 550 Turbo med etiketter
31034392 DYMO LabelWriter 550 Turbo med etiketter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 31921060 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer PNTRLW400
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Thermo Scientific™ NanoDrop™ Dymo LabelWriter 450-skrivaren är ett praktiskt tillbehör för NanoDrop instrument. Den skriver ut provdata på självhäftande etiketter, som ingår vid köp av skrivare.
Dymo LabelWriter 550 Turbo etikettskrivaren med etiketter är Thermo Scientific™ NanoDrop™ ett praktiskt tillbehör till våra mikrovolym UV-Vis-instrument. Den skriver snabbt och enkelt ut provdata på självhäftande etiketter, som ingår vid köp av skrivare.
Features include:
  • Generates 2.31 x 4 inch (59mm x 102mm) self-adhesive labels, allowing you to place labels directly in laboratory notebooks
  • Prints results for single samples or batches of samples
  • Direct thermal label printer, no ink or toner required
LabelWriter is a registered trademark of DYMO Corporation
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Specifikationer
Beskrivning New sales of the NanoDrop Label Printer - DYMO LabelWriter 450 have been discontinued. Please see the newest model: NanoDrop Label Printer - DYMO LabelWriter 550 Turbo.