Läs mer
Thermo Scientific™ NanoDrop™ Eight Pipette Guide
Produktkod. 31921069 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
NanoDrop åtta spektrofotometrar
Produktkod. För användning med (utrustning)
31921069 NanoDrop åtta spektrofotometrar
1 options
Produktkod. 31921069 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 840343600
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
The Thermo Scientific™ NanoDrop™ Eight Pipette guide allows you to comfortably and accurately pipette samples onto all eight wells of the instrument using an 8-channel precision pipettor.
The Thermo Scientific™ NanoDrop™ Eight Pipette guide allows you to comfortably and accurately pipette samples onto all eight wells of the instrument using an 8-channel precision pipettor.
The pipette guide is magnetic and movable from side-to-side allowing left- and right-handed users to quickly and comfortably dispense samples
Specifikationer
Beskrivning NanoDrop Eight Pipette Guide
För användning med (utrustning) NanoDrop åtta spektrofotometrar