Läs mer
Thermo Scientific™ NanoDrop™ Eight Tube Rack
Produktkod. 31921084 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
NanoDrop Eight Spectrophotometers
Produktkod. För användning med (utrustning)
31921084 NanoDrop Eight Spectrophotometers
1 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 31921084 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 840343700
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
The Thermo Scientific™ NanoDrop™ Eight Tube Rack allows you to place samples in tubes on the instrument LED board to help you keep track of samples measured.
The Thermo Scientific™ NanoDrop™ Eight Tube Rack allows you to place samples in tubes on the instrument LED board to help you keep track of samples measured.
This single tube rack allows users to keep track of sample measurements for samples stored in 0.5 mL and 1.5 mL-sized tubes.
Specifikationer
Beskrivning NanoDrop Eight Tube Rack
För användning med (utrustning) NanoDrop Eight Spectrophotometers