Läs mer
Thermo Scientific NanoDrop™ Reagenser
Produktkod. 31921051 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Typ:
CF-1 kalibreringskontrollvätska
CF-8 kalibreringstestkit
ND PR-1 Renoveringssats
PV-1 prestandaverifiering
PV-8 prestandaverifiering
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
31921051 ND PR-1 Renoveringssats -
31921070 CF-1 kalibreringskontrollvätska -
31921052 CF-8 kalibreringstestkit -
31921103 PV-1 prestandaverifiering -
30089480 PV-8 prestandaverifiering Varje
31921081 PV-8 prestandaverifiering -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 31921051 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer CHEMPR1KIT
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Certifierade standarder för att verifiera instrumentets prestanda enligt fabriksspecifikationer finns tillgängliga separat.
Detta kit är användbart för att omkonditionera provmätpiedestalerna till ett hydrofobt tillstånd om de blir “obetingade” (se användarmanual för mer information). PR-1-kitet består av en liten skruvkorkflaska med särskilt formulerad förening och ett lager av 25 praktiska applikatorer. Kitet säljs separat från instrumentet.
För användning med Thermo Scientific™ NanoDrop™ spektrofotometrar.
Innehåller:
Liten skruvkorkflaska med specialformulerad rekonditioneringspasta och 25 praktiska topsar
Specifikationer
Typ ND PR-1 Renoveringssats
För användning med (utrustning) Alla Thermo Scientific NanoDrop spektrofotometrar