Läs mer
Thermo Scientific™ NanoDrop™ Reagenser
Produktkod. 31921103 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Typ:
CF-1 kalibreringskontrollvätska
CF-8 kalibreringstestkit
ND PR-1 Renoveringssats
PV-1 prestandaverifiering
PV-8 prestandaverifiering
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
31921103 PV-1 prestandaverifiering -
31921070 CF-1 kalibreringskontrollvätska -
31921052 CF-8 kalibreringstestkit -
31921051 ND PR-1 Renoveringssats -
30089480 PV-8 prestandaverifiering Varje
31921081 PV-8 prestandaverifiering -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 31921103 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CHEMPV1
 Begränsad artikel
I lager
Certifierade standarder för att verifiera instrumentets prestanda enligt fabriksspecifikationer finns tillgängliga separat.
Funktioner inkluderar:
  • Lösning med certifierade absorptionsvärden
  • Använda för att skapa en registrering av korrekt fotometrisk prestanda hos en NanoDrop One spektrofotometer
Specifikationer
Typ PV-1 prestandaverifiering
För användning med (utrustning) NanoDrop Ultra NanoDrop One och NanoDrop OneC spektrofotometrar
Förvaringskrav Förvara i rumstemperatur