Läs mer
Thermo Scientific NanoDrop™ Reagents
Produktkod. p-10341000 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
PV-8 Performance Verification
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 30089480
Brand: Thermo Scientific CHEMPV8
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Certified standards for verifying instrument performance to factory specifications are available separately.
För användning med NanoDrop Eight UV-Vis Spectrophotometer Solution med certifierade absorbansvärden. Används för att skapa en registrering av korrekt fotometrisk prestanda.
Innehåller: Två flaskor med CHEM-PV-1, två pastuerpipetter och två 8-brunnars PCR-remsor.
Endast avsedd för engångsbruk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ PV-8 Performance Verification
För användning med (utrustning) NanoDrop Åtta