Läs mer
Thermo Scientific™ NanoDrop™ Ultra dsDNA BR analyskit
Produktkod. 31903801 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 sats
Produktkod. Kvantitet
31903801 1 sats
1 options
Produktkod. 31903801 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer NDUFLDSDNABR
 Begränsad artikel
I lager
NanoDrop Ultra dsDNA BR (Broad Range) Fluorescence Assay, som används med NanoDrop Ultra FL eller NanoDrop UltraC FL spektrofotometer/fluorometer, erbjuder en noggrann och selektiv metod för att kvantifiera dubbelsträngade DNA-prover.
Thermo Scientific NanoDrop Ultra dsDNA BR (Broad Range) Fluorescence Assay Kit är en specialiserad kvantifieringslösning utformad för användning med NanoDrop Ultra FL eller NanoDrop UltraC FL spektrofotometer- och fluorometersystem. Detta fluorescensbaserade test ger noggrann och selektiv kvantifiering av dubbelsträngade DNA-prover för qPCR- och RT-PCR-applikationer.
Analyskitet levererar breda kvantifieringsmöjligheter med linjära fluorescenssignaler som sträcker sig över DNA-koncentrationer från 10 till 1 000 ng/μl. Kitet innehåller koncentrerad assayreagens, utspädningsbuffert och DNA-standarder för strömlinjeformad provberedning. Analysprotokollet är optimerat för snabb implementering—och kräver endast utspädning av reagens, mikroplattladdning, provtillförsel, blandning och fluorescensmätning.
NanoDrop Ultra-plattformen möjliggör snabb och exakt kvantifiering av nukleinsyror och proteiner i arbetsflöden för enskilda prov, samtidigt som den säkerställer enkel efterlevnad av 21 CFR Part 11 för reglerade laboratoriemiljöer vid behov. Funktioner i NanoDrop Ultra dsDNA BR Fluorescence Assay Kit inkluderar:
  • Överlägsen noggrannhet—ger mer precisa kvantifieringsresultat jämfört med traditionella UV-absorptionsmetoder genom att eliminera interferens från fria nukleotider och andra provföroreningar
  • Förbättrad känslighet—möjliggör exceptionellt signal-till-bakgrundsförhållande för tillförlitlig detektion och kvantifiering av prover med låg koncentration
  • Kvantifiering—av utspädda prover bibehåller känslighet och noggrannhet som är tillräcklig för kvantifiering av starkt utspädda biomolekylprover
  • Provbevarande—möjliggör noggranna mätningar samtidigt som värdefulla biomolekyler bevaras för framtida nedströmsapplikationer
  • Interferensfri detektion—minimerar mätartefakter orsakade av fria nukleotider och andra föroreningar som ofta påverkar UV-baserade kvantifieringsmetoder
Viktiga prestandaegenskaper inkluderar rumstemperatur med signalstabilitet upprätthållen i upp till tre timmar efter beredning och robust tolerans mot vanliga laboratorieföroreningar, inklusive salter, lösningsmedel, tvättmedel och proteiner.
Strömlinjeformad DNA-detektion med minimala provkrav
NanoDrop Ultra dsDNA BR Fluorescence Assay representerar en snabb och enkel kitlösning som är särskilt utformad för effektiv DNA-detektion i forskningsprover. Detta fluorescensbaserade analyssystem har utvecklats för att ge forskare ett enkelt tillvägagångssätt för kvantifiering av nukleinsyror samtidigt som de precisionsstandarder som krävs för avancerade vetenskapliga tillämpningar bibehålls.
Sömlös integration med NanoDrop Ultra-teknologin
Testkitet fungerar genom direkt kompatibilitet med NanoDrop Ultra-instrumentering, och utnyttjar den etablerade mikrovolymspektrofotometriplattformen som blivit standard i molekylärbiologilaboratorier. Denna teknologiska integration säkerställer att forskare kan använda sina befintliga NanoDrop Ultra-system för att utföra fluorescensbaserad DNA-kvantifiering utan att behöva ytterligare specialutrustning eller omfattande protokolländringar.
Precisionskvantifiering med förbättrad provkonservering
NanoDrop Ultra dsDNA BR Fluorescence Assay är särskilt utformad för forskare som kräver exakt DNA-kvantifiering samtidigt som provförbrukningen minimeras. Den breda fluorescensmetodiken möjliggör noggrann detektion över ett brett koncentrationsspektrum, vilket gör den särskilt värdefull för tillämpningar där provtillgången är begränsad eller där bevarandet av värdefullt biologiskt material är avgörande. Denna kombination av precision och proveffektivitet tillgodoser kritiska behov inom samtida molekylärbiologisk forskning där både noggrannhet och resursoptimering är viktiga överväganden.
Garanti
2 års garanti
Specifikationer
Analysera DNA-kvantifiering, BR
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Detektionsmetod Fluorescens
Formatera Sats
Etikett eller färgämne Ej tillämpligt
Slutlig produkttyp DNA
Provtyp DNA
Märkningsmål DNA
För användning med (utrustning) NanoDrop Ultra
Antal reaktioner 250 analyser
Kvantifieringsintervall 10-100 ng
Produkttyp Test Tube
Kvantitet 1 sats