Läs mer
Thermo Scientific™ NanoDrop™ Ultra FL-1 fluorescensverifieringskit
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific NanoDrop Ultra FL-1 Fluorescence Verification Kit är ett specialiserat testsystem utformat för att säkerställa optimal prestandaverifiering av fluorometerkomponenter i NanoDrop Ultra FL och UltraC FL spektrofotometrar. Detta omfattande kit tillhandahåller viktiga reagenser, inklusive blank reagent, grön fluorescensreagens och långt röd fluorescensreagens.
Ultra FL-1 Fluorescence Verification Kit, som är speciellt utvecklad för forskare som utför RNA-analyser med qPCR- och RT-PCR-metoder, NanoDrop stödjer de avancerade mikroliter-multimode-detektionsmöjligheterna hos NanoDrop Ultra/UltraC FL-instrument. Integrationen av robust fluorescensanalysverifiering säkerställer effektiva arbetsflöden samtidigt som enkelhet följer 21 CFR Part 11 regulatoriska krav.
Funktioner i NanoDrop Ultra FL-1 Fluorescensverifieringskit inkluderar:
- Det omfattande reagenskitet—innehåller tre viktiga reagenser, inklusive blank reagens, grön fluorescensreagens och långt röd fluorescensreagens för fullständig systemkalibrering och prestandaverifiering
- Instrumentspecifik kompatibilitet—konstruerad exklusivt för NanoDrop Ultra FL- och UltraC FL-spektrofluorometermodeller för att säkerställa optimal systemintegration och mätnoggrannhet
- Användarvänlig implementering—med omfattande installations- och driftsinstruktioner för att underlätta korrekt hantering av reagens och kalibreringsprocedurer
- Förebyggande underhållsprotokoll—utformat för tvåårsanvändning (var sjätte månad) för att bibehålla instrumentets precision och förlänga livslängden
- Flervåglängdskalibrering—möjliggör kalibrering över flera fluorescensdetektionskanaler med gröna och långt röda fluorescerande standarder
- Kvalitetssäkringsstandarder—tillhandahåller tomt referensmaterial för baslinjekorrigering och systematisk felidentifiering under rutinmässig instrumentvalidering
Laboratoriekvalitetssäkring och mätintegritet
Genom att implementera NanoDrop Ultra FL-1 Fluorescence Verification Assay Kit etablerar laboratorier en robust kvalitetssäkringsram som säkerställer att deras NanoDrop Ultra FL- och UltraC FL-enheter bibehåller optimal funktionell prestanda. Detta systematiska tillvägagångssätt för instrumentvalidering stödjer direkt upprätthållandet av mätintegritet över alla fluorescensbaserade analytiska procedurer. Verifieringsprocessen gör det möjligt för laboratorier att demonstrera efterlevnad av kvalitetsstandarder samtidigt som de tillhandahåller dokumenterade bevis på instrumentets prestanda, vilket därmed stödjer regulatoriska krav och interna kvalitetsledningssystem.
Garanti
3 års garanti
Specifikationer
Specifikationer
| Analysera | Fluorescensverifiering |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| Detektionsmetod | Fluorescens |
| Formatera | Sats |
| För användning med (utrustning) | NanoDrop Ultra |
| Antal reaktioner | 25 analyser |
| Produkttyp | Verifieringskit |
| Kvantitet | 1 sats |
| Frakt skick | Rumstemperatur |