Läs mer
NanoLuc™ (Nluc) Luciferase Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
2115.00 SEK - 5135.00 SEK
Specifikationer
Antigen Luciferase
Klona 965808
Utspädning Western Blot 2 μg/mL
Användningsområden Western Blot
Klassificering Monoclonal
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
18710737
GREENER_CHOICE
Visa dokument
R&D Systems
MAB10026-SP
25 μg
2115.00 SEK
25µg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
18753127
GREENER_CHOICE
Visa dokument
R&D Systems
MAB10026-100
100 μg
5135.00 SEK
100µg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Luciferase Monoclonal specifically detects Luciferase in Multi-Species samples. It is validated for Western Blot.
Specifikationer
Specifikationer
Luciferase
Western Blot 2 μg/mL
Monoclonal
Lyophilized
Multi-species
ec 1.13.12.7, Fluc, luciferin 4 monooxygenase
IgG2b
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
965808
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
Synthetic peptide of NanoLuc™ (Nluc) Luciferase
Primary
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Detects NanoLuc™ (Nluc) Luciferase in direct ELISAs. Detects NanoLuc™ (Nluc) Luciferase and Large BiT in Western blots.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer