Läs mer
Implen™ NanoPhotometer™ 21 CFR Part 11 Programvarupaket
Produktkod. 16308747 Handla allt Implen Produkter
Change view
Inkluderar:
Programvarulicensnyckel
Produktkod. Inkluderar
16308747 Programvarulicensnyckel
1 options
Produktkod. 16308747 Leverantör Implen™ Leverantörsnummer CFR21SW
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CFR21-programvaran uppfyller FDA 21 CFR Part 11-kraven och är ett valfritt programvaruverktyg som är idealiskt för GxP-laboratorier som kräver korrekt elektronisk journalföring.
  • Licensnyckel tillhandahålls på USB flash-enhet
  • Mjukvarupaketet inkluderar användarhantering, åtkomstkontroll, elektroniska signaturer, dataintegritet, säkerhet och revisionsspårfunktionalitet
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA 21 CFR del 11
Beskrivning Programvaruuppgradering för NanoPhotometer
För användning med (utrustning) NanoPhotometer™ N120, NP80, N60 och C40
Inkluderar Programvarulicensnyckel
Systemkrav Windows eller Mac , Pekskärmskompatibel
Endast för forskning