Beskrivning
De Implen NanoPhotometer™ C40 UV/VIS spektrofotometer erbjuder fullständiga skanningsdata från 200 - 900 nm för alla kyvettbaserade fotometriska tillämpningar inom Life Sciences. Den kan uppgraderas till NanoVolume med hjälp av Implen Submikoliter cell. Den fristående designen med en integrerad pekskärm och liten yta gör den idealisk för labbänk.
Ingen omkalibrering krävs under hela livslängden. CFR21-programvara som tillval är tillgänglig för 21 CFR Part 11-överensstämmelse för GxP-miljö.
- Detektionsområde dsDNA 0,1 ng/μ L - 130 ng/μ L
- Detektionsområde BSA 0,003 mg/ml - 3,7 mg/ml
- Fotometriskt område 0 - 2,6 A
- Skanningsområde 200 - 900 nm
- Centrumhöjd (Z-höjd) 8,5 mm
- Passar alla kyvetter med yttermått 12,5 x 12,5 mm
- Temperaturstyrd kyvettport 37 °C
- Mättid för fullt skanningsområde: 2,5 sekunder
- Förprogrammerade applikationer för (märkta) nukleinsyror (DNA, RNA, oligo), (märkta) proteiner, proteinanalyser (Bradford, BCA , Lowry), kinetik, OD600 och manuella metoder
- Omkalibreringsfri på grund av True Path Technology™
- Sample Control ™ och Blank Control ™ för analys av provkvalitet och identifiering av kontamineringar
- Kontrollalternativ: Ombord med inbyggd 7” Pekskärm, dator och surfplatta
- In- och utgångsportar 2x USB A, USB B, HDMI, Ethernet, Wi-Fi
- 21 CFR del 11-kompatibel programvara (tillval)
- Inbyggd filserver
- LIMS integration genom REST API
- Inbyggt batteripaket, drifttid: upp till 8 timmar
- Tillverkad i Tyskland
Specifikationer
Specifikationer
| Absorbansnoggrannhet | <1,75 % vid 0,7 A (0,67 mm bana) vid 280 nm av avläsningen |
| Absorbansintervall | 0 till 2,6 A |
| Strålens centrumhöjd | 8.5 mm |
| Anslutningar | 2x USB A, USB B, HDMI, Ethernet, WiFi |
| Detektortyp | 3648-element CCD-array |
| Visa | 7 tum Handskkompatibel pekskärm, 1024 x 600 pixlar |
| Mått (L x B x H) | 200 x 200 x 120 mm |
| Språk | Engelska, Franska, Tyska, Spanska, Portugisiska, Ryska, Kinesiska, Japanska |
| Ljuskälla | Xenonblixt |
| Spektral bandbredd | <1.8 nm |
| Visa mer |