Läs mer
Implen™ NanoPhotometer™ IQ/OQ-dokumentation och standardlösning
Produktkod. 15533214 Handla allt Implen Produkter
För användning med (utrustning):
NanoPhotometer N120
NanoPhotometer N60
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15533214
Brand: Implen™ N60Q
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
I överensstämmelse med internationella standarder i reglerade miljöer tillhandahålls dokumenterad verifiering med Installation Qualification and Operation Qualification (IQ/OQ) Paket som överensstämmer med data för att verifiera att instrumenten fungerar enligt specifikationerna vid en revision.
  • Dokumentation tillhandahållen på a USB flash-enhet som en Excel fil
  • Inkluderar NanoPhotometer™ lämplig standardlösning (N-568-S eller N-120-S)
Specifikationer
För användning med (utrustning) NanoPhotometer N60
Certifikat och efterlevnad Enligt Intern SOP
Kalibreringstyp Självkalibrering
Produkttyp Data som överensstämmer med IQ/OQ-paketet
Produktlinje NanoPhotometer
Inkluderar IQ/OQ-dokumentation och standardlösning (N-568-S)
Endast för forskning