Läs mer
Implen™ NanoPhotometer™ IQ/OQ-dokumentation och standardlösning
Handla allt Implen Produkter
För användning med (utrustning):
NanoPhotometer N120
NanoPhotometer N60
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Dokumentation tillhandahållen på a USB flash-enhet som en Excel fil
- Inkluderar NanoPhotometer™ lämplig standardlösning (N-568-S eller N-120-S)
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | NanoPhotometer N60 |
| Certifikat och efterlevnad | Enligt Intern SOP |
| Kalibreringstyp | Självkalibrering |
| Produkttyp | Data som överensstämmer med IQ/OQ-paketet |
| Produktlinje | NanoPhotometer |
| Inkluderar | IQ/OQ-dokumentation och standardlösning (N-568-S) |
Endast för forskning