Läs mer
Implen™ NanoPhotometer™ N120 Multichannel Micro-Volume UV-VIS-spektrofotometer
Produktkod. 16309021 Handla allt Implen Produkter
Change view
Modell:
N120-Mobile
N120-Touch
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell unitSize
16309021 N120-Touch -
16304892 N120-Mobile Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16309021 Leverantör Implen™ Leverantörsnummer N120Touch
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Implen NanoPhotometer™ N120 skannar upp till 12 prover på bara 20 sekunder. Att kvantifiera DNA, RNA och proteiner har aldrig gått snabbare. Intuitiv pekskärmshantering, litet utrymme och nätverksintegration för bekväm hantering på labbänk. Omkalibreringsfri patenterad teknik Tillverkad i Tyskland.
NanoPhotometer™ N120 är den senaste medlemmen av NanoPhotometer™-familjen. Den ger högkapacitetsmätningar av upp till 12 prover utan förbrukningsmaterial, t.ex. DNA eller proteiner, på en gång. Den fristående designen med en integrerad pekskärm och liten yta gör den idealisk för labbänk.
Störande ytspännings- och avdunstningseffekter elimineras på grund av komprimeringen av provet. Ingen omkalibrering krävs under hela livslängden. CFR21-programvara som tillval är tillgänglig för 21 CFR Part 11-överensstämmelse för GxP-miljö.
  • Provnummer 1 - 12
  • Detektionsområde dsDNA 2 ng/μl - 8 000 ng/μl
  • Detektionsområde BSA 0,06 mg/ml - 230 mg/ml
  • Minsta provstorlek 2,0 μl
  • Skanningsområde 200 - 900 nm
  • Mättid för fullt skanningsområde: 1,7 - 2,5 sekunder
  • Förprogrammerade tillämpningar för (märkta) nukleinsyror (DNA, RNA, oligo), (märkta) proteiner, proteinanalyser (Bradford, BCA, Lowry), kinetik, OD600 och manuella metoder
  • Auto Sample-funktionen startar automatiskt när provarmen stängs
  • Omkalibreringsfri tack vare True Path Technology™
  • Oberoende av provets ytspänning tack vare Sample Compression Technology™
  • Sample Control ™ och Blank Control ™ för analys av provkvalitet och identifiering av kontamineringar
  • Kontrollalternativ: Ombord med inbyggd 7 in.-pekskärm, dator och surfplatta
  • In- & utgångsportar 2x USB A, USB B, Ethernet, Wi-Fi
  • 21 CFR del 11-kompatibel programvara (tillval)
  • Inbyggd filserver
  • LIMS-integration genom REST API
  • Tillverkad i Tyskland
Specifikationer
Absorbansnoggrannhet < 1,75 % vid 0,7 A vid 280 nm av avläsningen
Absorbansintervall 0,04 till 160 A
Detektortyp 3648-element CCD-array
Visa 7 tum Handskkompatibel pekskärm, 1024 x 600 pixlar
Mått (L x B x H) 20 x 20 x 12 cm
Språk Engelska, franska, tyska, spanska, portugisiska, ryska, kinesiska, japanska
Ljuskälla Xenonblixt
Spektral bandbredd <2.5 nm
Spänning 90/250 V
Våglängdsområde 200 till 900 nm
För användning med (applikation) Nukleinsyror, protein-UV, proteinanalyser, kinetik, OD600, våglängd, vågskanning, standardkurva, absorbanskvot, koncentration, anpassad
Mätningstid 1,7 - 2,5 sekunder
Modell N120-Touch
Antal prover 1 till 12
Väglängd 1 och 0,125 mm
Processor Linux-baserad NPOS
Samplingsvolym (metrisk) 2 till 3,5 μl
Stray Light < 1 % vid 240 nm med NaI
Systemkrav Windows 7, 8, 10 (32 & 64 bitar); OS X, iOS; Android OS
Våglängdsnoggrannhet ± 0,75 nm
Vikt (metrisk) 5 kg
Visa mer Visa mindre
Endast för forskning